Print…
trans-3-(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)acrylic acid (trans-) 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR1171-25G OR1171-500G
APOSOR1171-25GEA 0 EUR
APOSOR1171-25G APOSOR1171-500G
trans-3-(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)acrylic acid (trans-) 98%
trans-3-(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)acrylic acid
Fórmula: C₁₀H₁₀O₄
Ponto de Fusão: 169…173 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004400
Número CAS: 537-98-4