Print…
2-Thiophen-2-ylpyrrolidine
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR11706-1G OR11706-250MG
APOSOR11706-1GEA 393 EUR
APOSOR11706-1G APOSOR11706-250MG
2-Thiophen-2-ylpyrrolidine
2-Thiophen-2-ylpyrrolidine
Fórmula: C₈H₁₁NS
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00052889
Número CAS: 90090-64-5