Print…
3,5-Dibromoaniline 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR11698-25G OR11698-5G OR11698-100G
APOSOR11698-25GEA 0 EUR
APOSOR11698-25G APOSOR11698-5G APOSOR11698-100G
3,5-Dibromoaniline 98%
3,5-Dibromoaniline
Fórmula: C₆H₅Br₂N
Ponto de Fusão: 55…58 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00047841
Número CAS: 626-40-4