Print…
2-Methoxy-5-(methoxycarbonyl)phenylboronic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR11696-1G OR11696-100MG
APOSOR11696-1GEA 0 EUR
APOSOR11696-1G APOSOR11696-100MG
2-Methoxy-5-(methoxycarbonyl)phenylboronic acid
2-Methoxy-5-(methoxycarbonyl)phenylboronic acid
Fórmula: C₉H₁₁BO₅
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD09800877
Número CAS: 221006-63-9