Print…
2,4-Dihydroxybenzaldehyde
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR1169-100G OR1169-500G
APOSOR1169-100GEA 33.5 EUR
APOSOR1169-100G APOSOR1169-500G
2,4-Dihydroxybenzaldehyde
2,4-Dihydroxybenzaldehyde
Fórmula: C₇H₆O₃
Peso Molecular: 138.12 g/mol
Ponto de ebulição: 220 °C
Ponto de Fusão: 134…138 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011686
Número CAS: 95-01-2
Merck Index: 12,08324