Print…
2-Methoxyquinoline-3-boronic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR11687-1G OR11687-250MG OR11687-5G
APOSOR11687-1GEA 0 EUR
APOSOR11687-1G APOSOR11687-250MG APOSOR11687-5G
2-Methoxyquinoline-3-boronic acid
2-Methoxyquinoline-3-boronic acid
Fórmula: C₁₀H₁₀BNO₃
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD09800894
Número CAS: 886853-93-6