Print…
3,5-Dibromo-4-hydroxybenzoic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR1168-100G OR1168-25G OR1168-500G
APOSOR1168-100GEA 0 EUR
APOSOR1168-100G APOSOR1168-25G APOSOR1168-500G
3,5-Dibromo-4-hydroxybenzoic acid
3,5-Dibromo-4-hydroxybenzoic acid
Fórmula: C₇H₄Br₂O₃
Ponto de Fusão: 270…274 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002548
Número CAS: 3337-62-0
EINECS: 222-075-0