Print…
1-tert-Butyl-4-piperidone 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 1-(tert-Butyl)piperidin-4-one
OR11675-1G OR11675-250MG
APOSOR11675-1GEA 43.5 EUR
APOSOR11675-1G APOSOR11675-250MG
1-tert-Butyl-4-piperidone 98%
1-tert-Butyl-4-piperidone
Fórmula: C₉H₁₇NO
Peso Molecular: 155.24 g/mol
Ponto de ebulição: 93…94 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03411608
Número CAS: 1465-76-5