Print…
5-(2,3-Dichlorophenyl)-4-oxazolecarboxylic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR11671-100MG OR11671-500MG
APOSOR11671-100MGEA 65.4 EUR
APOSOR11671-100MG APOSOR11671-500MG
5-(2,3-Dichlorophenyl)-4-oxazolecarboxylic acid
5-(2,3-Dichlorophenyl)-4-oxazolecarboxylic acid
Fórmula: C₁₀H₅Cl₂NO₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD07376179
Número CAS: 951885-34-0