Print…
Methyl-6-amino-3-bromopicolinate
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR11647-1G OR11647-5G
APOSOR11647-1GEA 0 EUR
APOSOR11647-1G APOSOR11647-5G
Methyl-6-amino-3-bromopicolinate
Methyl-6-amino-3-bromopicolinate
Fórmula: C₇H₇BrN₂O₂
Ponto de Fusão: 95…97 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD09800897
Número CAS: 178876-83-0