Print…
2-Amino-5-nitropyridine
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 5-Nitropyridin-2-ylamine, 5-Nitropyridin-2-amine, 5-Nitro-2-pyridylamine
OR1164-100G OR1164-25G
APOSOR1164-100GEA 29 EUR
APOSOR1164-100G APOSOR1164-25G
2-Amino-5-nitropyridine
2-Amino-5-nitropyridine
Fórmula: C₅H₅N₃O₂
Ponto de Fusão: 186…190 °C
Ponto de Inflamação: >110 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00006325
Número CAS: 4214-76-0
EINECS: 224-145-6