Print…
2-Amino-3-nitropyridine 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 3-Nitropyridin-2-ylamine, 3-Nitropyridin-2-amine, 3-Nitro-2-pyridylamine
OR1163-25G OR1163-5G
APOSOR1163-25GEA 68.3 EUR
APOSOR1163-25G APOSOR1163-5G
2-Amino-3-nitropyridine 98%
2-Amino-3-nitropyridine
Fórmula: C₅H₅N₃O₂
Ponto de Fusão: 163…167 °C
Ponto de Inflamação: 167 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00006314
Número CAS: 4214-75-9
EINECS: 224-144-0