Print…
1-(4-Bromobenzoyl)pyrrolidine
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: (4-Bromophenyl)(pyrrolidin-1-yl)methanone
OR11626-5G OR11626-25G
APOSOR11626-5GEA 97.3 EUR
APOSOR11626-5G APOSOR11626-25G
1-(4-Bromobenzoyl)pyrrolidine
1-(4-Bromobenzoyl)pyrrolidine
Fórmula: C₁₁H₁₂BrNO
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00595283
Número CAS: 5543-27-1