Print…
4-Bromo-N,N-diisopropylbenzamide
Fornecedor: Apollo Scientific
OR11619-1G OR11619-5G
APOSOR11619-1GEA 0 EUR
APOSOR11619-1G APOSOR11619-5G
4-Bromo-N,N-diisopropylbenzamide
4-Bromo-N,N-diisopropylbenzamide
Fórmula: C₁₃H₁₈BrNO
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00591594
Número CAS: 79606-46-5