Print…
2-Amino-6-chloropyrazine 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR11609-25G OR11609-100G OR11609-5G
APOSOR11609-25GEA 50.9 EUR
APOSOR11609-25G APOSOR11609-100G APOSOR11609-5G
2-Amino-6-chloropyrazine 98%
2-Amino-6-chloropyrazine
Fórmula: C₄H₄ClN₃
Peso Molecular: 129.55 g/mol
Ponto de Fusão: 150…152 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00055024
Número CAS: 33332-28-4