Print…
2-Bromethylamine hydrobromide 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-Bromoethylammonium bromide, 2-Bromoethylamine hydrobromide
OR1160-1KG OR1160-500G OR1160-100G
APOSOR1160-1KGEA 149 EUR
APOSOR1160-1KG APOSOR1160-500G APOSOR1160-100G
2-Bromethylamine hydrobromide 98%
2-Bromethylamine hydrobromide
Fórmula: BrCH₂CH₂NH₃Br
Ponto de Fusão: 172…174 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00012886
Número CAS: 2576-47-8