5-Bromo-2-chloronicotinonitrile
Fornecedor: Apollo Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
5-Bromo-2-chloro-3-cyanopyridine
OR11594-1G
OR11594-5G
APOSOR11594-1GEA
21.9
EUR
APOSOR11594-1G
APOSOR11594-5G
5-Bromo-2-chloronicotinonitrile
5-Bromo-2-chloronicotinonitrile
Fórmula:
C₆H₂BrClN₂ Ponto de Fusão: 135…140 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD09801046 Número CAS: 405224-23-9 UN: 2811 ADR: 6.1,III |