Print…
5-Bromo-N-methylpicolinamide 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR11592-250MG OR11592-1G OR11592-100MG
APOSOR11592-250MGEA 43.5 EUR
APOSOR11592-250MG APOSOR11592-1G APOSOR11592-100MG
5-Bromo-N-methylpicolinamide 98%
5-Bromo-N-methylpicolinamide
Fórmula: C₇H₇BrN₂O
Ponto de Fusão: 76…77 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD07357421
Número CAS: 845305-87-5