Print…
tert-Butyl-5-bromo-2-chlorobenzoate
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR11571-5G OR11571-1G
APOSOR11571-5GEA 395 EUR
APOSOR11571-5G APOSOR11571-1G
tert-Butyl-5-bromo-2-chlorobenzoate
tert-Butyl-5-bromo-2-chlorobenzoate
Fórmula: C₁₁H₁₂BrClO₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09800903
Número CAS: 503555-23-5