Print…
4-Bromo-3-chloro-2-methylaniline 96%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR11564-100G OR11564-25G
APOSOR11564-100GEA 561 EUR
APOSOR11564-100G APOSOR11564-25G
4-Bromo-3-chloro-2-methylaniline 96%
4-Bromo-3-chloro-2-methylaniline
Fórmula: C₇H₇BrClN
Ponto de Fusão: 55 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD07369999
Número CAS: 627531-47-9