Print…
4-Bromo-3-methoxybenzamide 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR11558-1G OR11558-250MG
APOSOR11558-1GEA 0 EUR
APOSOR11558-1G APOSOR11558-250MG
4-Bromo-3-methoxybenzamide 98%
4-Bromo-3-methoxybenzamide
Fórmula: C₈H₈BrNO₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09475887
Número CAS: 176961-57-2