Print…
2-Acetylamino-5-bromo-6-methylpyridine 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
OR11546-1G OR11546-5G OR11546-25G
APOSOR11546-1GEA 21.9 EUR
APOSOR11546-1G APOSOR11546-5G APOSOR11546-25G
2-Acetylamino-5-bromo-6-methylpyridine 98%
2-Acetylamino-5-bromo-6-methylpyridine
Fórmula: C₈H₉BrN₂O
Ponto de Fusão: 154…158 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03909755
Número CAS: 142404-84-0