Print…
4-Chloro-o-anisidine 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 4-Chloro-2-methoxyaniline
OR11504-5G OR11504-1G
APOSOR11504-5GEA 49.3 EUR
APOSOR11504-5G APOSOR11504-1G
4-Chloro-o-anisidine 98%
4-Chloro-o-anisidine
Fórmula: C₇H₈ClNO
Peso Molecular: 157.5975 g/mol
Ponto de ebulição: 260 °C
Ponto de Fusão: 48…53 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD06801386
Número CAS: 93-50-5
EINECS: 202-251-3