Print…
3-(Hydroxymethyl)phenylboronic acid pinacol ester 96%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR11503-25G OR11503-5G
APOSOR11503-25GEA 0 EUR
APOSOR11503-25G APOSOR11503-5G
3-(Hydroxymethyl)phenylboronic acid pinacol ester 96%
3-(Hydroxymethyl)phenylboronic acid pinacol ester
Fórmula: C₁₃H₁₉BO₃
Ponto de Fusão: 95…99 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD09266196
Número CAS: 443776-76-9