Print…
2-Bromo-4'-(1-pyrrolidinyl)acetophenone 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: 4-(Pyrrolidin-1-yl)phenacyl bromide
OR11500-1G OR11500-5G OR11500-25G
APOSOR11500-1GEA 79.9 EUR
APOSOR11500-1G APOSOR11500-5G APOSOR11500-25G
2-Bromo-4'-(1-pyrrolidinyl)acetophenone 97%
2-Bromo-4'-(1-pyrrolidinyl)acetophenone
Fórmula: C₁₂H₁₄BrNO
Ponto de Fusão: 120…122 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01075690
Número CAS: 216144-18-2
UN: 3261
ADR: 8,III