Print…
7-Ethoxycoumarin
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 7-Ethoxy-2H-chromen-2-one
OR1150-100MG OR1150-1G OR1150-250MG
APOSOR1150-100MGEA 21.9 EUR
APOSOR1150-100MG APOSOR1150-1G APOSOR1150-250MG
7-Ethoxycoumarin
7-Ethoxycoumarin
Fórmula: C₁₁H₁₀O₃
Ponto de Fusão: 88…91 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00006877
Número CAS: 31005-02-4
EINECS: 250-429-4