Print…
3-Bromo-N-cyclopropyl-5-nitrobenzamide 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR11493-1G OR11493-5G
APOSOR11493-1GEA 116 EUR
APOSOR11493-1G APOSOR11493-5G
3-Bromo-N-cyclopropyl-5-nitrobenzamide 97%
3-Bromo-N-cyclopropyl-5-nitrobenzamide
Fórmula: C₁₀H₉BrN₂O₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09475856
Número CAS: 941294-17-3