Print…
3-Methyl-2-thiophenecarbonitrile 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR11488-25G OR11488-5G
APOSOR11488-25GEA 237 EUR
APOSOR11488-25G APOSOR11488-5G
3-Methyl-2-thiophenecarbonitrile 95%
3-Methyl-2-thiophenecarbonitrile
Fórmula: C₆H₅NS
Ponto de ebulição: 91…93 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00052086
Número CAS: 55406-13-8