Print…
3,5-Dibromophenol 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
OR11480-100G OR11480-25G OR11480-5G
APOSOR11480-100GEA 546 EUR
APOSOR11480-100G APOSOR11480-25G APOSOR11480-5G
3,5-Dibromophenol 98%
3,5-Dibromophenol
Fórmula: C₆H₄Br₂O
Ponto de Fusão: 79…83 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD06411376
Número CAS: 626-41-5
UN: 2811
ADR: 6.1,III