Print…
1-(p-Toluenesulphonyl)pyrrole 96%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 1-Tosylpyrrole, 1-Tosyl-1H-pyrrole, N-Tosylpyrrole
OR11477-100G OR11477-25G
APOSOR11477-100GEA 214 EUR
APOSOR11477-100G APOSOR11477-25G
1-(p-Toluenesulphonyl)pyrrole 96%
1-(p-Toluenesulphonyl)pyrrole
Fórmula: C₁₁H₁₁NO₂S
Ponto de Fusão: 99…104,5 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00145014
Número CAS: 17639-64-4