Print…
3-(Chloromethyl)phenylboronic acid 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR11476-5G OR11476-1G OR11476-25G
APOSOR11476-5GEA 0 EUR
APOSOR11476-5G APOSOR11476-1G APOSOR11476-25G
3-(Chloromethyl)phenylboronic acid 98%
3-(Chloromethyl)phenylboronic acid
Fórmula: C₇H₈BClO₂
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD09475872
Número CAS: 957035-15-3