Print…
6-Chloroimidazo[1,2-a]pyridine hydrochloride 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR11464-1G OR11464-5G
APOSOR11464-1GEA 23.2 EUR
APOSOR11464-1G APOSOR11464-5G
6-Chloroimidazo[1,2-a]pyridine hydrochloride 98%
6-Chloroimidazo[1,2-a]pyridine hydrochloride
Fórmula: C₇H₆Cl₂N₂
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD09475876
Número CAS: 957035-24-4