Print…
6-Bromo-7-methylimidazo[1,2-a]pyridine hydrochloride 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR11461-1G OR11461-5G
APOSOR11461-1GEA 95.7 EUR
APOSOR11461-1G APOSOR11461-5G
6-Bromo-7-methylimidazo[1,2-a]pyridine hydrochloride 98%
6-Bromo-7-methylimidazo[1,2-a]pyridine hydrochloride
Fórmula: C₈H₈BrClN₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09475875
Número CAS: 957035-22-2