Print…
Ethyl (tetrahydropyran-4-ylidene)acetate 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: Ethyl 2-(dihydro-2H-pyran-4(3H)-ylidene)acetate
OR11453-5G OR11453-25G
APOSOR11453-5GEA 143 EUR
APOSOR11453-5G APOSOR11453-25G
Ethyl (tetrahydropyran-4-ylidene)acetate 97%
Ethyl (tetrahydropyran-4-ylidene)acetate
Fórmula: C₉H₁₄O₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09475810
Número CAS: 130312-00-4