Print…
tert-Butyl-4-bromo-2-nitrobenzoate 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR11452-1G OR11452-5G
APOSOR11452-1GEA 21.9 EUR
APOSOR11452-1G APOSOR11452-5G
tert-Butyl-4-bromo-2-nitrobenzoate 98%
tert-Butyl-4-bromo-2-nitrobenzoate
Fórmula: C₁₁H₁₂BrNO₄
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09475812
Número CAS: 890315-72-7