Print…
4-Bromo-N,N-3-trimethylbenzenesulphonamide 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR11443-1G OR11443-5G
APOSOR11443-1GEA 162 EUR
APOSOR11443-1G APOSOR11443-5G
4-Bromo-N,N-3-trimethylbenzenesulphonamide 98%
4-Bromo-N,N-3-trimethylbenzenesulphonamide
Fórmula: C₉H₁₂BrNO₂S
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09475820
Número CAS: 849532-31-6