Print…
6-Bromo-4-quinazolone 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR11429-5G OR11429-100G OR11429-25G
APOSOR11429-5GEA 95.7 EUR
APOSOR11429-5G APOSOR11429-100G APOSOR11429-25G
6-Bromo-4-quinazolone 98%
6-Bromo-4-quinazolone
Fórmula: C₈H₅BrN₂O
Ponto de Fusão: 272…275 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01219541
Número CAS: 32084-59-6