Print…
1-(2-Bromoethoxy)-3-nitrobenzene 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR11413-1G OR11413-5G
APOSOR11413-1GEA 43.5 EUR
APOSOR11413-1G APOSOR11413-5G
1-(2-Bromoethoxy)-3-nitrobenzene 97%
1-(2-Bromoethoxy)-3-nitrobenzene
Fórmula: C₈H₈BrNO₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD07783648
Número CAS: 13831-59-9