Print…
6-Nitropicolinic acid 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR11392-100MG OR11392-250MG
APOSOR11392-100MGEA 21.9 EUR
APOSOR11392-100MG APOSOR11392-250MG
6-Nitropicolinic acid 95%
6-Nitropicolinic acid
Fórmula: C₆H₄N₂O₄
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD04114205
Número CAS: 26893-68-5