Print…
3,5-Dichloropyridine-2-carbonitrile
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR11385-25G OR11385-100G OR11385-500G
APOSOR11385-25GEA 39.3 EUR
APOSOR11385-25G APOSOR11385-100G APOSOR11385-500G
3,5-Dichloropyridine-2-carbonitrile
3,5-Dichloropyridine-2-carbonitrile
Fórmula: C₆H₂Cl₂N₂
Ponto de Fusão: 98…103 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03788758
Número CAS: 85331-33-5
UN: 3439
ADR: 6.1,III