Print…
4,4'-Dimethylbenzophenone
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR11371-100G OR11371-25G
APOSOR11371-100GEA 37.7 EUR
APOSOR11371-100G APOSOR11371-25G
4,4'-Dimethylbenzophenone
4,4'-Dimethylbenzophenone
Fórmula: C₁₅H₁₄O
Ponto de ebulição: 200 °C/17mmHg
Ponto de Fusão: 93…97 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00017214
Número CAS: 611-97-2
EINECS: 210-287-6