Print…
Ethyl methylsulphonylacetate 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR11368-25G OR11368-5G OR11368-100G
APOSOR11368-25GEA 92.8 EUR
APOSOR11368-25G APOSOR11368-5G APOSOR11368-100G
Ethyl methylsulphonylacetate 97%
Ethyl methylsulphonylacetate
Fórmula: C₅H₁₀O₄S
Ponto de ebulição: 111…113 °C/0,2mmHg
Densidade: 1,234 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 109 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00041258
Número CAS: 4455-15-6
EINECS: 224-702-3