Print…
1-Chloro-4-(4-iodophenoxy)benzene 99%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 4-Chloro-4'-iododiphenyl ether
OR11362-1G OR11362-5G
APOSOR11362-1GEA 92.8 EUR
APOSOR11362-1G APOSOR11362-5G
1-Chloro-4-(4-iodophenoxy)benzene 99%
1-Chloro-4-(4-iodophenoxy)benzene
Fórmula: C₁₂H₈ClIO
Ponto de Fusão: 60…63 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD06796299
Número CAS: 854257-01-5