Print…
4-(2-Methylphenoxy)aniline
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR11350-25G OR11350-5G
APOSOR11350-25GEA 174 EUR
APOSOR11350-25G APOSOR11350-5G
4-(2-Methylphenoxy)aniline
4-(2-Methylphenoxy)aniline
Fórmula: C₁₃H₁₃NO
Ponto de Fusão: 61…62 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD02663364
Número CAS: 56705-83-0
EINECS: 260-349-1