Print…
4-(2-Chlorophenoxy)benzenesulphonyl chloride 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
OR11349-1G OR11349-5G
APOSOR11349-1GEA 0 EUR
APOSOR11349-1G APOSOR11349-5G
4-(2-Chlorophenoxy)benzenesulphonyl chloride 95%
4-(2-Chlorophenoxy)benzenesulphonyl chloride
Fórmula: C₁₂H₈Cl₂O₃S
Ponto de Fusão: 89…94 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD01631899
Número CAS: 610277-84-4
UN: 3261
ADR: 8,II