Print…
4-(4-Methoxyphenoxy)aniline 98+%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
OR11346-5G OR11346-1G OR11346-10G
APOSOR11346-5GEA 0 EUR
APOSOR11346-5G APOSOR11346-1G APOSOR11346-10G
4-(4-Methoxyphenoxy)aniline 98+%
4-(4-Methoxyphenoxy)aniline
Fórmula: C₁₃H₁₃NO₂
Ponto de ebulição: 245…250 °C/33mmHg
Ponto de Fusão: 75…79 °C
Densidade: 1,294 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00044105
Número CAS: 31465-36-8
EINECS: 250-644-3