Print…
5-Bromo-3-methylbenzo[b]thiophene
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR11338-1G OR11338-250MG
APOSOR11338-1GEA 74.1 EUR
APOSOR11338-1G APOSOR11338-250MG
5-Bromo-3-methylbenzo[b]thiophene
5-Bromo-3-methylbenzo[b]thiophene
Fórmula: C₉H₇BrS
Peso Molecular: 227.13 g/mol
Ponto de ebulição: 153…158 °C/12mmHg
Ponto de Fusão: 37…39 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD05664866
Número CAS: 1196-09-4