Print…
5-Pyrimidinecarbonitrile
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR11333-5G OR11333-1G
APOSOR11333-5GEA 171 EUR
APOSOR11333-5G APOSOR11333-1G
5-Pyrimidinecarbonitrile
5-Pyrimidinecarbonitrile
Fórmula: C₅H₃N₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00235052
Número CAS: 40805-79-6