Print…
5-Bromo-2-hydroxybenzophenone
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR1131-5G OR1131-25G
APOSOR1131-5GEA 230 EUR
APOSOR1131-5G APOSOR1131-25G
5-Bromo-2-hydroxybenzophenone
5-Bromo-2-hydroxybenzophenone
Fórmula: C₁₃H₉BrO₂
Ponto de Fusão: 108…111 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00525062
Número CAS: 55082-33-2