Print…
3,5-Dimethoxybenzyl alcohol 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR11308-100G OR11308-25G
APOSOR11308-100GEA 0 EUR
APOSOR11308-100G APOSOR11308-25G
3,5-Dimethoxybenzyl alcohol 98%
3,5-Dimethoxybenzyl alcohol
Fórmula: C₉H₁₂O₃
Ponto de ebulição: 183…186 °C/20mmHg
Ponto de Fusão: 46…50 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004641
Número CAS: 705-76-0
EINECS: 211-888-6